Få mere at vide
Corning™ Petriskåle
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11798563
Skift visning
Dimensions (Dia. x H):
120,5 x 15,8 mm
55 x 14,2 mm
60 x 15 mm
65 x 14,5 mm
90 x 14,2 mm
90 x 15 mm
Nå tælle:
1
Aftræk:
3
4
6
Sterilitet:
Aseptisk
Steril
Steril eller aseptisk
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1620
Pakke med 252
Pakke med 720
Pakke med 825
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensions (Dia. x H) Nå tælle Aftræk Sterilitet Pakningsstørrelse
11798563 120,5 x 15,8 mm 1 4 Steril eller aseptisk Pakke med 252
11768573 60 x 15 mm 1 6 Steril Pakke med 1620
11831553 90 x 15 mm 1 3 Aseptisk Pakke med 825
12364069 65 x 14,5 mm 1 6 Steril Pakke med 720
11728573 65 x 14,5 mm 1 3 Steril Pakke med 720
15488784 90 x 14,2 mm 1 3 Steril Pakke med 825
15498784 90 x 14,2 mm 1 3 Steril Pakke med 825
15446254 55 x 14,2 mm 1 6 Steril Pakke med 1620
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11798563 Leverandør Corning™ Leverandørnr. BP12404
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1035.85 DKK
    958.22 DKK / Pakke med 252
    Spare 77.63 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Optimeret til automatisering. Gosselin™ Petriskåle er fremstillet af krystal polystyren.
Optimeret til automatisering. Gosselin™ Petriskåle er fremstillet af krystal polystyren.
  • Krystal polystyren
  • Optimal fladhed
  • Fremstillet i klasse 100
  • Nem åbning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klarhed
Materiale Polystyren
Form Firkant
Sterilitet Steril eller aseptisk
Nå tælle 1
Emballage Fast
Aftræk 4
Dimensions (Dia. x H) 120,5 x 15,8 mm
Højde (metrisk) 15.8 mm
Diameter (metrisk) 120.5 mm