Få mere at vide
Corning™ Petriskåle
Artikelnummer. 11768573
Dimensions (Dia. x H):
120,5 x 15,8 mm
55 x 14,2 mm
60 x 15 mm
65 x 14,5 mm
90 x 14,2 mm
90 x 15 mm
Nå tælle:
1
Aftræk:
3
4
6
Sterilitet:
Aseptisk
Steril
Steril eller aseptisk
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1620
Pakke med 252
Pakke med 720
Pakke med 825
Artikelnummer. 11768573
Brand: Corning™ BP5302
Optimeret til automatisering. Gosselin™ Petriskåle er fremstillet af krystal polystyren.
Optimeret til automatisering. Gosselin™ Petriskåle er fremstillet af krystal polystyren.
  • Crystal polystyrene
  • Optimal flatness
  • Manufactured in class 100
  • Easy opening
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Transparent
Materiale Polystyrene
Form Round
Sterilitet Steril
Nå tælle 1
Emballage Regular
Aftræk 6
Dimensions (Dia. x H) 60 x 15 mm
Højde (metrisk) 15 mm
Diameter (metrisk) 60 mm