Få mere at vide
Corning™ Petriskåle
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11728573
Dimensions (Dia. x H):
120,5 x 15,8 mm
55 x 14,2 mm
60 x 15 mm
65 x 14,5 mm
90 x 14,2 mm
90 x 15 mm
Nå tælle:
1
Aftræk:
3
4
6
Sterilitet:
Aseptisk
Steril
Steril eller aseptisk
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1620
Pakke med 252
Pakke med 720
Pakke med 825
Artikelnummer. 11728573
Brand: Corning™ BP6310
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Optimeret til automatisering. Gosselin™ Petriskåle er fremstillet af krystal polystyren.
Optimeret til automatisering. Gosselin™ Petriskåle er fremstillet af krystal polystyren.
Sterilt produkt har en dobbelt yderpose med sporbarhed. For optimal overfladeovervågning.
  • Tre udluftninger
  • Krystal polystyren
  • Optimal fladhed
  • Fremstillet i klasse 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Kontakt parabol
Med gitter Med gitter
Materiale Polystyren
Form Rund
Sterilitet Steril
Nå tælle 1
Til brug med (applikation) Optimeret til overfladevisning
Aftræk 3
Dimensions (Dia. x H) 65 x 14,5 mm
Højde (metrisk) 14.5 mm
Diameter (metrisk) 65 mm