Få mere at vide
Gosselin™ Petriskål med renrumsemballage
Artikelnummer. 15428784
Højde (metrisk):
16.2 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 700
Artikelnummer. 15428784
Brand: Gosselin BH93B102
Kun null tilbage
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE, IVD, EC N °1935/2004, ISO 11137
Farve Neutral
Materiale Polystyren
Form Rund
Sterilitet Steril
Type Petriskål
Nå tælle 1
Til brug med (applikation) Til brug i klinisk, miljø, industri, mikrobiologi
Mængde 700 karton
Aftræk 3 udluftninger
Højde (metrisk) 16.2 mm
Diameter (metrisk) 90 mm