Få mere at vide
Corning™ Gosselin™ Petriskål
Artikelnummer. 15458784
Skift visning
Diameter (metrisk):
88 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 825
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
15458784 88 mm Pakke med 825
1 options
Artikelnummer. 15458784 Leverandør Corning™ Leverandørnr. BP90B101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    877.00 DKK
    703.92 DKK / Pakke med 825
    Spare 173.08 DKK
    19% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Fremstillet af polystyren. Corning™ Gosselin™ Petriskål er pakket i dobbelt yderpose med sporbarhed.
Rund petriskål i polystyren
  • Ét rum
  • Uventileret
  • Diameter af bund: 88 mm
  • Diameter låg: 92 mm
  • Råvarer er i overensstemmelse med forordning EC N °1935/2004
  • Sterilitetssikringsniveau baseret på ISO 11137: Aseptisk
  • Pakket i dobbelt yderpose
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 11137, EC 1935/2004
Lukning inkluderet Lukning inkluderet
Farve Klarhed
Materiale Polystyren
Form Rund
Sterilitet ISO 11137: Aseptisk
Type Petriskål
Nå tælle 1
Til brug med (applikation) Til mikrobiologi, cellekultur, spiring
Emballage Dobbelt yderpose, 33/pose
Mængde 825 stk
Aftræk Nej
Diameter (metrisk) 88 mm