Få mere at vide
Gosselin™ PET Miljøprøvetagningsflasker
Artikelnummer. 15307067
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Inkluderer:
30mg natriumthiosulfat
60mg natriumthiosulfat
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Pakke med 144
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Inkluderer unitSize
15307067 250 mL 30mg natriumthiosulfat Pakke med 144
15397057 500 mL 60mg natriumthiosulfat Pakke med 120
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15307067 Leverandør Gosselin™ Leverandørnr. HP250B51
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af polyethylenterephthalat for styrke og krystalklar synlighed. Corning™ Gosselin™ PET Miljøprøvetagningsflasker indeholder natriumthiosulfat for at neutralisere resterende klor til præcis vandtestning.
  • Indgrebssikker, lækagesikker skruelåg
  • Etiket til sporbarhed
  • Let vægt
  • Støbte inddelinger for nøjagtige målinger
  • Ubrydelig
  • Steril
  • CE-IVD
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Diameter (metrisk) Indvendig hals 31.7 mm
Inkluderer 30mg natriumthiosulfat
Materiale PET
Længde (metrisk) 63mm
Sterilitet Steril
Bredde (metrisk) 63mm
Form Ottekantet
Højde (metrisk) 132 mm
Lukketype Indgrebssikker skruelåg