Få mere at vide
Gosselin™ Fladbundsrør, PS
Artikelnummer. 11773303
Skift visning
Materiale:
Polystyren
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
11773303 Polystyren Pakke med 500
1 options
Artikelnummer. 11773303 Leverandør Gosselin™ Leverandørnr. FLY3502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    582.00 DKK
    388.46 DKK / Pakke med 500
    Spare 193.54 DKK
    33% Slukket
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremragende multifunktions opbevaringsrør med hættelukning. Gosselin™ Flat-Base Tubes, PS har en flad base for at lette selvstående.
  • Polysytren konstruktion
  • Gennemskinnelig
  • Flad bund til selvstående
  • Hættelukning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 35 mL
Farve Neutral
Til brug med (applikation) Klinisk, mejeri, miljø, industri, mikrobiologi
Højde (metrisk) 95 mm
Materiale Polystyren
Type Rør