Få mere at vide
Gosselin™ Rektangulære flasker
Artikelnummer. 11873092
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 170
Pakke med 312
Artikelnummer. 11873092
Brand: Gosselin™ FV50009
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver et lækagesikkert lukkesystem til sikker og sikker opbevaring i laboratoriet.
  • Steril
  • Brudsikker
  • Gennemskinnelig i farven
  • Omvendte gradueringer
  • Indgrebssikker skruelåg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Farve Neutral
Diameter (metrisk) Indvendig hals 20 mm
Inkluderer Rød HDPE skruelåg med formet tætning
Materiale Polypropylen
Længde (metrisk) 72mm
Mængde 170/karton
Sterilitet Steril
Bredde (metrisk) 52mm
Lukningsfarve Rød
Gradueringer Ja
Certificeringer/compliance EF N °1935/2004, ISO 11137
Lukning inkluderet Ja
Form Rektangulær
Højde (metrisk) 200 mm
Lukningsmateriale LDPE
Lukketype Indgrebssikker skruelåg