Få mere at vide
Gosselin™ Rektangulære flasker
Artikelnummer. 11803102
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 170
Pakke med 312
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
11803102 250 mL Pakke med 312
11873092 500 mL Pakke med 170
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11803102 Leverandør Gosselin™ Leverandørnr. FV25002
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver et lækagesikkert lukkesystem til sikker og sikker opbevaring i laboratoriet.
  • Steril
  • Brudsikker
  • Gennemskinnelig i farven
  • Omvendte gradueringer
  • Indgrebssikker skruelåg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Farve Gennemskinnelig
Diameter (metrisk) Indvendig hals 20 mm
Inkluderer Rød HDPE skruelåg med formet tætning
Materiale HDPE
Længde (metrisk) 60mm
Mængde 312/karton
Sterilitet Steril
Bredde (metrisk) 45mm
Lukningsfarve Rød
Gradueringer Ja
Certificeringer/compliance EF N °1935/2004
Lukning inkluderet Ja
Form Rektangulær
Højde (metrisk) 155 mm
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Indgrebssikker skruelåg