Få mere at vide
Gosselin™ Firkantede HDPE gradueret 1L flasker
Artikelnummer. 12892869
Lukketype:
Dobbelt
Ental
Single
Wad
Lukningsmateriale:
HDPE
LDPE
Certificeringer/compliance:
CE, IVD, EC N °1935/2004
CE, IVD, EC N °1935/2004, ISO 11137
EC N°1935/2004
EF N °1935/2004
EF N °1935/2004, ISO 11137
Lukningsfarve:
Blå
Blue
Hvid
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 90
Artikelnummer. 12892869
Brand: Gosselin™ LC100009
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver fremragende opbevaring af væsker og faste stoffer i laboratoriet. Gosselin™ Firkantede HDPE Graduated 1L flasker leveres med enten en enkelt eller dobbelt lukning, eller skruelåg med vat.
  • Brudsikker
  • Støbte gradueringer
  • Stor mund, bred hals
  • Gennemsigtig HDPE plast
  • Fås enten steril eller aseptisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1 L
Farve Neutral
Dimensioner (L x B x H) 95 x 76 x 185mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 58 mm
Inkluderer Enkelt hvidt LDPE skruelåg
Materiale HDPE
Længde (metrisk) 95mm
nr. pr. pakke 90/karton
Mængde 90/karton
Skrue farve Hvid
Sterilitet Ja
Bredde (metrisk) 76mm
Lukningsfarve Hvid
Gradueringer Ja
Certificeringer/compliance EF N °1935/2004
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Form Firkant
Højde (metrisk) 185 mm
Lukningsmateriale LDPE
Lukketype Ental