Få mere at vide
Gosselin™ Firkantede HDPE gradueret 1L flasker
Artikelnummer. 11768653
Skift visning
Lukketype:
Dobbelt
Ental
Wad
Lukningsmateriale:
HDPE
LDPE
Certificeringer/compliance:
EC N°1935/2004
EC N°1935/2004, ISO 11137
EF N °1935/2004
EF N °1935/2004, ISO 11137
Lukningsfarve:
Blå
Blå
Hvid
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 90
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukketype Lukningsmateriale Certificeringer/compliance Lukningsfarve Pakningsstørrelse
11768653 Wad HDPE EF N °1935/2004, ISO 11137 Rød Pakke med 90
11728643 Dobbelt HDPE EC N°1935/2004 Rød Pakke med 90
11718653 Dobbelt HDPE EC N°1935/2004, ISO 11137 Rød Pakke med 90
11709592 Dobbelt HDPE EF N °1935/2004 Blå Pakke med 90
11728653 Dobbelt HDPE EF N °1935/2004 Hvid Pakke med 90
11751756 Ental LDPE EF N °1935/2004, ISO 11137 Rød Pakke med 90
11738653 Ental LDPE EF N °1935/2004 Rød Pakke med 90
11758653 Ental LDPE EF N °1935/2004 Blå Pakke med 90
11875953 Ental LDPE EC N°1935/2004 Blå Pakke med 90
12892869 Ental LDPE EF N °1935/2004 Hvid Pakke med 90
11748653 Wad HDPE EF N °1935/2004 Rød Pakke med 90
11749535 Wad HDPE EF N °1935/2004 Hvid Pakke med 90
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 11768653 Leverandør Gosselin™ Leverandørnr. LC100013
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Giver fremragende opbevaring af væsker og faste stoffer i laboratoriet. Gosselin™ Firkantede HDPE Graduated 1L flasker leveres med enten en enkelt eller dobbelt lukning, eller skruelåg med vat.
  • Brudsikker
  • Støbte gradueringer
  • Stor mund, bred hals
  • Gennemsigtig HDPE plast
  • Fås enten steril eller aseptisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1 L
Farve Neutral
Oversigt Firkant
Dimensioner (L x B x H) 95 x 76 x 185mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 58 mm
Inkluderer Enkelt rødt HDPE skruelåg med vat
Materiale HDPE
Længde (metrisk) 95mm
nr. pr. pakke 90/karton
Skrue farve Rød
Sterilitet Steril
Bredde (metrisk) 76mm
Lukningsfarve Rød
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 185 mm
Lukke liner Tresylene
Lukningsmateriale HDPE
Lukketype Wad
Form Firkant
Certificeringer/compliance EF N °1935/2004, ISO 11137