Få mere at vide
Gosselin™ Firkantede HDPE gradueret 1L flasker
Giver fremragende opbevaring af væsker og faste stoffer i laboratoriet. Gosselin™ Firkantede HDPE Graduated 1L flasker leveres med enten en enkelt eller dobbelt lukning, eller skruelåg med vat.
Brand:  Gosselin™ LC1000-16
1122.13 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11749535
  • 1129.98 DKK / Pakke med 90
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 18-11-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Brudsikker
  • Støbte gradueringer
  • Stor mund, bred hals
  • Gennemsigtig HDPE plast
  • Fås enten steril eller aseptisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
1 L
Firkant
58 mm
HDPE
90/karton
Ikke steril
Hvid
Ja
Brede
185 mm
Wad
Neutral
95 x 76 x 185mm
Enkelt hvid HDPE skruelåg med vat
95mm
Hvid
76mm
EF N °1935/2004
Ja
Firkant
HDPE
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Gosselin™ Firkantede HDPE gradueret 1L flasker > Hvid HDPE skruelåg med vat
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato