Få mere at vide
Gosselin™ Inokulering af L-formede spredere
Artikelnummer. 11821741
Skift visning
Mængde:
Antal pr. karton: 2000
Antal pr. karton: 6000
Pakke med 1000 stk
Underpakker af 5
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 400
Pakke med 6000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11821741 Antal pr. karton: 2000 Pakke med 400
12908140 Pakke med 1000 stk Pakke med 1000
11836191 Underpakker af 5 Pakke med 400
12622265 Antal pr. karton: 6000 Pakke med 6000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11821741 Leverandør Gosselin™ Leverandørnr. ETAR06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    785.00 DKK
    514.74 DKK / Pakke med 400
    Spare 270.26 DKK
    34% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Til spredning over overfladen af faste medier i mikrobiologiske applikationer. Gosselin™ Inokulerende L-formede spredere er fremstillet af polystyren.
  • Buet ende
  • Steril og engangs
  • Pakket i manipulationssikre ZIP-poser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Engangs Engangsbrug
Oversigt Individuelt indpakket
Certificeringer/compliance EF N °1935/2004, ISO 11137
Farve Hvid
Længde (metrisk) 148 mm
Mængde Antal pr. karton: 2000
Form L-form
Materiale Polystyren
Produkttype Inokuleringsspreder
Sterilitet Steril
Til brug med (applikation) Til mejeri, miljø, industri, mikrobiologi