Få mere at vide
Gosselin™ Firkantede HDPE-flasker
Artikelnummer. 11753104
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
Højde (metrisk):
146 mm
148 mm
160 mm
182 mm
Inkluderer:
10 mg/L natriumthiosulfat
120 mg/L natriumthiosulfat
20 mg/L natriumthiosulfat
60 mg/L natriumthiosulfat
Emballage:
Bulk
Individuelt indpakket
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 77
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Højde (metrisk) Inkluderer Emballage unitSize
11753104 500 mL 160 mm 20 mg/L natriumthiosulfat Bulk Pakke med 100
11724644 500 mL 148 mm 120 mg/L natriumthiosulfat Bulk Pakke med 100
11703114 500 mL 146 mm 20 mg/L natriumthiosulfat Bulk Pakke med 100
11763104 500 mL 160 mm 10 mg/L natriumthiosulfat Individuelt indpakket Pakke med 100
11727849 500 mL 160 mm 120 mg/L natriumthiosulfat Individuelt indpakket Pakke med 100
11783104 500 mL 148 mm 10 mg/L natriumthiosulfat Bulk Pakke med 100
11773104 500 mL 160 mm 60 mg/L natriumthiosulfat Bulk Pakke med 100
11793104 500 mL 148 mm 10 mg/L natriumthiosulfat Individuelt indpakket Pakke med 100
11871731 500 mL 148 mm 120 mg/L natriumthiosulfat Individuelt indpakket Pakke med 100
11704945 1000 mL 182 mm 120 mg/L natriumthiosulfat Bulk Pakke med 77
11720455 1000 mL 182 mm 20 mg/L natriumthiosulfat Bulk Pakke med 77
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 11753104 Leverandør Gosselin™ Leverandørnr. HFC52001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fordoseret med natriumthiosulfat, som hæmmer virkningen af klor, brom og ozon opløst i vand. Gosselin™ Firkantede HDPE-flasker er fremstillet af gennemskinnelig HDPE med en gradueret overflade.
  • Brudsikker
  • Flaskerne er samlet med skruelåg (manipulationsbeviset er ikke aktiveret)
  • Steriliseret ved bestråling med skrælbart sterilisationscertifikat på yderkartonen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Farve Neutral
Diameter (metrisk) Indvendig hals 22 mm
Inkluderer 20 mg/L natriumthiosulfat
Materiale HDPE
Længde (metrisk) 70mm
Emballage Bulk
Sterilitet Steril
Bredde (metrisk) 70mm
Lukningsfarve Rød
Gradueringer Ja
Certificeringer/compliance EF N °1935/2004, ISO 11137
Lukning inkluderet Ja
Form Firkant
Højde (metrisk) 160 mm
Lukningsmateriale Polyethylen
Lukketype 22 mm rød manipulationssikker hætte med formet forsegling