Få mere at vide
Gosselin™ HDPE rektangulære natriumthiosulfat flasker
Farve:
Gennemskinnelig
Neutral
Form:
Firkant
Rektangulær
Bredde (metrisk):
45mm
60mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Pakke med 312
Beskrivelse
- Fordoseret med natriumthiosulfat, som hæmmer virkningen af klor, brom og ozon opløst i vand
- Steriliseret ved bestråling med fjernelse af steriliseringscertifikat på yderkartonen
- 250mL til 500mL kvadratisk HDPE eller 500mL ottekantet PETG - bulkpakket
- Flaskerne er samlet med skruelåg (manipulationsbeviset er ikke aktiveret)
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Farve | Neutral |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 20 mm |
| Materiale | HDPE |
| Længde (metrisk) | 60mm |
| Sterilitet | Steril |
| Bredde (metrisk) | 60mm |
| Lukningsfarve | Rød |
| Certificeringer/compliance | EF N °1935/2004, ISO 11137 |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Vis mere |