Få mere at vide
Gosselin™ HDPE rektangulære natriumthiosulfat flasker
Artikelnummer. 11701816
Skift visning
Farve:
Gennemskinnelig
Neutral
Form:
Firkant
Rektangulær
Bredde (metrisk):
45mm
60mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Pakke med 312
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Form Bredde (metrisk) unitSize
11701816 Gennemskinnelig Rektangulær 45mm Pakke med 200
11758633 Neutral Firkant 60mm Pakke med 312
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11701816 Leverandør Gosselin Leverandørnr. HFV25002
Steriliseret ved bestråling. Gosselin™ HDPE rektangulære natriumthiosulfat-flasker har et skruelåg.
  • Fordoseret med natriumthiosulfat, som hæmmer virkningen af klor, brom og ozon opløst i vand
  • Steriliseret ved bestråling med fjernelse af steriliseringscertifikat på yderkartonen
  • 250mL til 500mL kvadratisk HDPE eller 500mL ottekantet PETG - bulkpakket
  • Flaskerne er samlet med skruelåg (manipulationsbeviset er ikke aktiveret)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Farve Gennemskinnelig
Diameter (metrisk) Indvendig hals 20 mm
Inkluderer Rød polyethylen skruelåg med formet forsegling og rød etiket
Materiale HDPE
Længde (metrisk) 60mm
Mængde 200/karton
Sterilitet Steril
Bredde (metrisk) 45mm
Lukningsfarve Rød
Certificeringer/compliance EF N °1935/2004, ISO 11137
Lukning inkluderet Ja
Form Rektangulær
Højde (metrisk) 155 mm
Lukningsmateriale Polyethylen
Lukketype Indgrebssikker skruelåg