Få mere at vide
Gosselin™ Rektangulære flasker med manipulationssikker skruelåg
Artikelnummer. p-8002241
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Lukningsfarve:
Hvid
Rød
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Emballage:
Ikke samlet
Samlet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 170
Pakke med 312
Artikelnummer. 11753293
Brand: Gosselin™ FV25003
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver fremragende opbevaring af væsker og faste stoffer i laboratoriet. Gosselin™ Rektangulære flasker med manipulationssikker skruelåg er fremstillet af gennemskinnelig HDPE-plast.
  • Brudsikker
  • Omvendte gradueringer
  • Lækagesikkert lukkesystem
  • Fås enten aseptisk eller steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Farve Gennemskinnelig
Diameter (metrisk) Indvendig hals 20 mm
Inkluderer Hvid HDPE skruelåg med formet tætning
Materiale HDPE
Længde (metrisk) 60mm
Emballage Samlet
Mængde 312/karton
Sterilitet Steril
Bredde (metrisk) 45mm
Lukningsfarve Hvid
Gradueringer Ja
Certificeringer/compliance EF N °1935/2004
Lukning inkluderet Ja
Form Rektangulær
Højde (metrisk) 155 mm
Produkttype Opbevaringsflaske
Lukningsmateriale HDPE
Lukketype Indgrebssikker skruelåg