Få mere at vide
Gosselin™ Rektangulære flasker med manipulationssikker skruelåg
Beskrivelse
- Brudsikker
- Omvendte gradueringer
- Lækagesikkert lukkesystem
- Fås enten aseptisk eller steril
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 20 mm |
| Inkluderer | Hvid HDPE skruelåg med formet tætning |
| Materiale | HDPE |
| Længde (metrisk) | 60mm |
| Emballage | Samlet |
| Mængde | 312/karton |
| Sterilitet | Steril |
| Bredde (metrisk) | 45mm |
| Vis mere |