Få mere at vide
Gosselin™ Rektangulære flasker med manipulationssikker skruelåg
Artikelnummer. 11743104
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Lukningsfarve:
Hvid
Rød
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Emballage:
Ikke samlet
Samlet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 170
Pakke med 312
Artikelnummer. 11743104
Brand: Gosselin™ FV50005
Giver fremragende opbevaring af væsker og faste stoffer i laboratoriet. Gosselin™ Rektangulære flasker med manipulationssikker skruelåg er fremstillet af gennemskinnelig HDPE-plast.
  • Brudsikker
  • Omvendte gradueringer
  • Lækagesikkert lukkesystem
  • Fås enten aseptisk eller steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Farve Neutral
Diameter (metrisk) Indvendig hals 20 mm
Inkluderer Rød LDPE skruelåg med formet tætning
Materiale HDPE
Længde (metrisk) 72mm
Emballage Ikke samlet
Mængde 170/karton
Sterilitet Ikke steril
Bredde (metrisk) 52mm
Lukningsfarve Rød
Gradueringer Ja
Certificeringer/compliance EF N °1935/2004
Lukning inkluderet Ja
Form Rektangulær
Højde (metrisk) 200 mm
Lukningsmateriale LDPE
Lukketype Indgrebssikker skruelåg