Få mere at vide
Gosselin™ Rektangulære flasker med manipulationssikker skruelåg
Artikelnummer. 11597322
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Lukningsfarve:
Hvid
Rød
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Emballage:
Ikke samlet
Samlet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 170
Pakke med 312
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukningsfarve Sterilitet Emballage unitSize
11597322 250 mL Rød Steril Samlet Pakke med 312
11753293 250 mL Hvid Steril Samlet Pakke med 312
11704916 250 mL Rød Steril Ikke samlet Pakke med 312
11743104 500 mL Rød Ikke steril Ikke samlet Pakke med 170
11507332 500 mL Rød Steril Samlet Pakke med 170
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11597322 Leverandør Gosselin™ Leverandørnr. FV25005
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver fremragende opbevaring af væsker og faste stoffer i laboratoriet. Gosselin™ Rektangulære flasker med manipulationssikker skruelåg er fremstillet af gennemskinnelig HDPE-plast.
  • Brudsikker
  • Omvendte gradueringer
  • Lækagesikkert lukkesystem
  • Fås enten aseptisk eller steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Farve Gennemskinnelig
Diameter (metrisk) Indvendig hals 20 mm
Materiale HDPE
Emballage Samlet
Mængde 312/karton
Sterilitet Steril
Bredde (metrisk) 45mm
Lukningsfarve Rød
Gradueringer Ja
Certificeringer/compliance EF N °1935/2004, ISO 11137
Lukning inkluderet Ja
Form Rektangulær
Højde (metrisk) 155 mm
Lukningsmateriale HDPE
Lukketype Indgrebssikker skruelåg med formet forsegling