Få mere at vide
Gosselin™ Firkantede HDPE-flasker
Artikelnummer. 11783084
Lukningsfarve:
Hvid
Rød
Diameter (metrisk) Indvendig hals:
22 mm
28 mm
29 mm
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 77
Artikelnummer. 11783084
Brand: Gosselin™ FC52002
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fordoseret med natriumthiosulfat, som hæmmer virkningen af klor, brom og ozon opløst i vand. Gosselin™ Firkantede HDPE-flasker er fremstillet af gennemskinnelig HDPE.
  • Brudsikker
  • Med formstøbte gradueringer
  • Med enten skruelåg med formet tætning eller hængslet hætte med indvendig læbe og sikkerhedsring
  • Steriliseret ved bestråling med skrælbart sterilisationscertifikat på yderkartonen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Farve Gennemskinnelig
Diameter (metrisk) Indvendig hals 22 mm
Inkluderer Rød LDPE skruelåg med formet tætning
Materiale HDPE
Længde (metrisk) 70mm
Mængde 100/karton
Sterilitet Steril
Bredde (metrisk) 70mm
Lukningsfarve Rød
Gradueringer Ja
Certificeringer/compliance EF N °1935/2004, ISO 11137
Lukning inkluderet Ja
Form Firkant
Højde (metrisk) 157 mm
Lukningsmateriale LDPE
Lukketype Indgrebssikker skruelåg