Få mere at vide
Gosselin™ Firkantede HDPE-flasker
Artikelnummer. 11740485
Skift visning
Lukningsfarve:
Hvid
Rød
Diameter (metrisk) Indvendig hals:
22 mm
28 mm
29 mm
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 77
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukningsfarve Diameter (metrisk) Indvendig hals Sterilitet unitSize
11740485 Rød 28 mm Steril Pakke med 77
11703094 Rød 29 mm Steril Pakke med 100
11783084 Rød 22 mm Steril Pakke med 100
11793084 Rød 22 mm Ikke steril Pakke med 100
11865953 Hvid 29 mm Steril Pakke med 100
11723293 Hvid 22 mm Ikke steril Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11740485 Leverandør Gosselin™ Leverandørnr. FC100052
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fordoseret med natriumthiosulfat, som hæmmer virkningen af klor, brom og ozon opløst i vand. Gosselin™ Firkantede HDPE-flasker er fremstillet af gennemskinnelig HDPE.
  • Brudsikker
  • Med formstøbte gradueringer
  • Med enten skruelåg med formet tætning eller hængslet hætte med indvendig læbe og sikkerhedsring
  • Steriliseret ved bestråling med skrælbart sterilisationscertifikat på yderkartonen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1 L
Farve Gennemskinnelig
Diameter (metrisk) Indvendig hals 28 mm
Inkluderer Rød polypropylen skruelåg med formet tætning
Materiale HDPE
Længde (metrisk) 82mm
Mængde 77/karton
Sterilitet Steril
Bredde (metrisk) 82mm
Lukningsfarve Rød
Gradueringer Ja
Certificeringer/compliance EF N °1935/2004, ISO 11137
Lukning inkluderet Ja
Form Firkant
Højde (metrisk) 182 mm
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Indgrebssikker skruelåg