Få mere at vide
Gosselin™ Firkantede HDPE-flasker
Fordoseret med natriumthiosulfat, som hæmmer virkningen af klor, brom og ozon opløst i vand. Gosselin™ Firkantede HDPE-flasker er fremstillet af gennemskinnelig HDPE.
Brand:  Gosselin™ FC520-10
1045.13 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11723293
  • 1052.45 DKK / Pakke med 100
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 19-11-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Brudsikker
  • Med formstøbte gradueringer
  • Med enten skruelåg med formet tætning eller hængslet hætte med indvendig læbe og sikkerhedsring
  • Steriliseret ved bestråling med skrælbart sterilisationscertifikat på yderkartonen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
500 mL
22 mm
HDPE
100/karton
70mm
Ja
Ja
157 mm
Indgrebssikker skruelåg
Gennemskinnelig
Hvid LDPE skruelåg med formet tætning
70mm
Ikke steril
Hvid
EF N °1935/2004
Firkant
LDPE
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Gosselin™ Firkantede HDPE-flasker > ID: 22 mm; Hvid LDPE skruelåg med formet tætning