Få mere at vide
Gosselin™ Naturlige HDPE firkantede flasker
Lukketype:
Screw Cap
Screw cap with seal
Skruehætte med formet tætning
Skruelåg
Skruelåg med tætning
Skruelåg med vat
Lukningsmateriale:
HDPE
LDPE
Certificeringer/compliance:
CE, IVD, EC N °1935/2004
CE, IVD, EC N °1935/2004, ISO 11137
EC N°1935/2004
EC N°1935/2004, ISO 11137
EF N °1935/2004
EF N °1935/2004, ISO 11137
Lukningsfarve:
Blå
Blue
Hvid
Rød
Red
Pakningsstørrelse:
Pakke med 150
Pakke med 162
Pakke med 175
Description
- Brudsikker
- Støbte gradueringer
- Stor mund, bred hals
- Gennemsigtig HDPE plast
- Steril eller aseptisk ved bestråling
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Farve | Neutral |
| Oversigt | Firkant |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 58 mm |
| Materiale | HDPE |
| Længde (metrisk) | 76mm |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Bredde (metrisk) | 76mm |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Certificeringer/compliance | EF N °1935/2004 |
| Show More |