Få mere at vide
Gosselin™ Naturlige HDPE firkantede flasker
Artikelnummer. 11783064
Skift visning
Lukketype:
Skruedæksel med pakning
Skruehætte med formet tætning
Skruelåg
Skruelåg med tætning
Skruelåg med vat
Skruelåg
Lukningsmateriale:
HDPE
LDPE
Certificeringer/compliance:
EF N °1935/2004
EF N °1935/2004, ISO 11137
Lukningsfarve:
Blå
Blå
Hvid
Rød
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 150
Pakke med 162
Pakke med 175
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukketype Lukningsmateriale Certificeringer/compliance Lukningsfarve Pakningsstørrelse
11783064 Skruelåg med tætning HDPE EF N °1935/2004, ISO 11137 Rød Pakke med 175
12842919 Skruelåg HDPE EF N °1935/2004 Rød Pakke med 150
11773064 Skruelåg med tætning HDPE EF N °1935/2004 Rød Pakke med 175
11793064 Skruelåg LDPE EF N °1935/2004, ISO 11137 Rød Pakke med 175
11703074 Skruelåg LDPE EF N °1935/2004 Rød Pakke med 175
11729592 Skruelåg med tætning HDPE EF N °1935/2004 Blå Pakke med 175
11723084 Skruelåg LDPE EF N °1935/2004 Blå Pakke med 175
11733084 Skruedæksel med pakning HDPE EF N °1935/2004, ISO 11137 Blå Pakke med 162
11831723 Skruelåg HDPE EF N °1935/2004 Blå Pakke med 150
11783293 Skruelåg med tætning HDPE EF N °1935/2004 Hvid Pakke med 175
11759535 Skruelåg med vat HDPE EF N °1935/2004 Hvid Pakke med 175
11713074 Skruehætte med formet tætning HDPE EF N °1935/2004 Rød Pakke med 175
11723074 Skruehætte med formet tætning HDPE EF N °1935/2004, ISO 11137 Rød Pakke med 175
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 11783064 Leverandør Gosselin™ Leverandørnr. LC50002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2435.00 DKK
    2228.17 DKK / Pakke med 175
    Spare 206.83 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Giver fremragende opbevaring af væsker og faste stoffer i laboratoriet. Gosselin™ Firkantede HDPE-graduerede flasker leveres med enten en enkelt lukning, dobbelt lukning eller lækagesikker hætte.
  • Brudsikker
  • Støbte gradueringer
  • Stor mund, bred hals
  • Gennemsigtig HDPE plast
  • Steril eller aseptisk ved bestråling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Farve Gennemskinnelig
Oversigt Firkant
Diameter (metrisk) Indvendig hals 58 mm
Materiale HDPE
Længde (metrisk) 76mm
Sterilitet Steril
Bredde (metrisk) 76mm
Lukningsfarve Rød
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 122 mm
Lukke liner Polyethylen
Lukningsmateriale HDPE
Lukketype Skruelåg med tætning
Certificeringer/compliance EF N °1935/2004, ISO 11137