Få mere at vide
Gosselin™ Naturlige HDPE firkantede flasker
Giver fremragende opbevaring af væsker og faste stoffer i laboratoriet. Gosselin™ Firkantede HDPE-graduerede flasker leveres med enten en enkelt lukning, dobbelt lukning eller lækagesikker hætte.
Brand: Gosselin™ LC500-10
2285.81 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
- Brudsikker
- Støbte gradueringer
- Stor mund, bred hals
- Gennemsigtig HDPE plast
- Steril eller aseptisk ved bestråling
Tekniske data
500 mL | |
Firkant | |
Hvid HDPE skruelåg med vat | |
76mm | |
Ikke steril | |
Hvid | |
Ja | |
Ja | |
HDPE |
Neutral | |
58 mm | |
HDPE | |
175/karton | |
76mm | |
EF N °1935/2004 | |
Engangsbrug | |
122 mm | |
Skruelåg med vat |