Få mere at vide
Gosselin™ Naturlige HDPE firkantede flasker
Giver fremragende opbevaring af væsker og faste stoffer i laboratoriet. Gosselin™ Firkantede HDPE-graduerede flasker leveres med enten en enkelt lukning, dobbelt lukning eller lækagesikker hætte.
Brand: Gosselin™ LC500-14
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Break resistant
- Molded graduations
- Large mouth, wide neck
- Translucent HDPE plastic
- Sterile or aseptic by irradiation
Tekniske data
500 mL | |
Square | |
Double blue HDPE screw cap and natural seal | |
76mm | |
Sterile | |
Blue | |
Yes | |
Yes | |
HDPE |
Natural | |
58 mm | |
HDPE | |
162/Carton | |
76mm | |
EC N°1935/2004, ISO 11137 | |
Single-use | |
122 mm | |
Screw cap with seal |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Gosselin™ Naturlige HDPE firkantede flasker > Blue HDPE screw cap; Sterile
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion