Få mere at vide
Gosselin™ Naturlige HDPE firkantede flasker
Giver fremragende opbevaring af væsker og faste stoffer i laboratoriet. Gosselin™ Firkantede HDPE-graduerede flasker leveres med enten en enkelt lukning, dobbelt lukning eller lækagesikker hætte.
Brand: Gosselin™ LC500-12
1751.51 DKK valid until 2025-10-26
Use promo code "24136" to get your promotional price.
Beskrivelse
- Brudsikker
- Støbte gradueringer
- Stor mund, bred hals
- Gennemsigtig HDPE plast
- Steril eller aseptisk ved bestråling
Tekniske data
500 mL | |
Firkant | |
Enkelt blåt LDPE skruelåg | |
76mm | |
Ikke steril | |
Blå | |
Ja | |
Ja | |
LDPE |
Neutral | |
58 mm | |
HDPE | |
175/karton | |
76mm | |
EF N °1935/2004 | |
Engangsbrug | |
122 mm | |
Skruelåg |
Kampagner
-
Multiple Manufacturers
Focus on Agri-Science Testing
Use promotion code 24136 to get amazing savings.Promo Code: 24136Expires: 2025-10-26
Days
48Hours
9Minutes
19Seconds
52