Få mere at vide
Gosselin™ Naturlige HDPE firkantede flasker
Giver fremragende opbevaring af væsker og faste stoffer i laboratoriet. Gosselin™ Firkantede HDPE-graduerede flasker leveres med enten en enkelt lukning, dobbelt lukning eller lækagesikker hætte.
Brand: Gosselin™ LC500-07
1751.51 DKK valid until 2025-08-31
Use promo code "24157" to get your promotional price.
Beskrivelse
- Brudsikker
- Støbte gradueringer
- Stor mund, bred hals
- Gennemsigtig HDPE plast
Tekniske data
500 mL | |
Firkant | |
HDPE | |
Ikke steril | |
Rød | |
Ja | |
Ja | |
122 mm | |
HDPE |
Gennemskinnelig | |
58 mm | |
76mm | |
76mm | |
EF N °1935/2004 | |
Engangsbrug | |
Brede | |
Tresylene | |
Skruehætte med formet tætning |
Kampagner
-
Multiple Manufacturers
Focus on Agri-Science Testing
Use promotion code 24136 to get amazing savings.Promo Code: 24136Expires: 2025-10-26
Days
68Hours
13Minutes
49Seconds
18New Offer Save Up to 87% -
Multiple Manufacturers
Spotlight
Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.Promo Code: 24157Expires: 2025-08-31
Days
12Hours
13Minutes
49Seconds
18