Få mere at vide
Gosselin™ Firkantede HDPE gradueret 2 L flasker
Artikelnummer. 11855953
Farve:
Gennemskinnelig
Natural
Neutral
Sterilitet:
Ikke steril
Non-sterile
Steril
Sterile
Lukketype:
Dobbelt skruelåg
Dobbelt skruelåg, påsat
Double Screw Cap
Enkelt skruelåg
Skruelåg med vat
Lukningsfarve:
Blå
Blue
Rød
Red
White
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 11855953
Brand: Gosselin™ LC200010
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver fremragende opbevaring af væsker og faste stoffer i laboratoriet. Gosselin™ Firkantede HDPE Graduated 2L flasker leveres med enten en enkelt eller dobbelt lukning, eller skruelåg med vat.
  • Brudsikker
  • Støbte gradueringer
  • Stor mund, bred hals
  • Gennemsigtig HDPE plast
  • Fås enten steril eller aseptisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2 L
Farve Neutral
Oversigt Firkant
Diameter (metrisk) Indvendig hals 58 mm
Inkluderer 58 mm blå hætte, samlet
Materiale HDPE
Sterilitet Ikke steril
Lukningsfarve Blå
Certificeringer/compliance EF N °1935/2004, ISO 11137
Lukning inkluderet Ja
Engangs Engangsbrug
Uddannet Ja
Lukningsmateriale LDPE
Lukkestørrelse 58 mm
Lukketype Enkelt skruelåg