Få mere at vide
Gosselin™ Firkantede HDPE gradueret 2 L flasker
Artikelnummer. 11783044
Skift visning
Farve:
Gennemskinnelig
Neutral
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Steril
Lukketype:
Dobbelt skruehætte
Dobbelt skruelåg
Dobbelt skruelåg, påsat
Enkelt skruelåg
Skruelåg med vat
Lukningsfarve:
Blå
Blå
Hvid
Rød
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Sterilitet Lukketype Lukningsfarve Pakningsstørrelse
11783044 Gennemskinnelig Ikke steril Skruelåg med vat Rød Pakke med 50
11753044 Gennemskinnelig Steril Dobbelt skruelåg Rød Pakke med 50
11763044 Gennemskinnelig Ikke steril Enkelt skruelåg Rød Pakke med 50
11761756 Gennemskinnelig Steril Enkelt skruelåg Rød Pakke med 50
11855953 Neutral Ikke steril Enkelt skruelåg Blå Pakke med 50
11793044 Neutral Steril Dobbelt skruehætte Rød Pakke med 50
11743044 Gennemskinnelig Ikke steril Dobbelt skruelåg Rød Pakke med 50
11764716 Neutral Ikke steril Dobbelt skruelåg, påsat Blå Pakke med 50
11703054 Neutral Ikke-steril Dobbelt skruehætte Blå Pakke med 50
11773044 Neutral Ikke-steril Dobbelt skruehætte Hvid Pakke med 50
11706565 Neutral Ikke-steril Dobbelt skruehætte Rød Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 11783044 Leverandør Gosselin™ Leverandørnr. LC200005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    912.00 DKK
    577.05 DKK / Pakke med 50
    Spare 334.95 DKK
    36% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Giver fremragende opbevaring af væsker og faste stoffer i laboratoriet. Gosselin™ Firkantede HDPE Graduated 2L flasker leveres med enten en enkelt eller dobbelt lukning, eller skruelåg med vat.
  • Brudsikker
  • Støbte gradueringer
  • Stor mund, bred hals
  • Gennemsigtig HDPE plast
  • Fås enten steril eller aseptisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2 L
Farve Gennemskinnelig
Oversigt Firkant
Diameter (metrisk) Indvendig hals 58 mm
Inkluderer 58 mm rød kasket med vat, samlet
Materiale HDPE
Længde (metrisk) 109mm
Sterilitet Ikke steril
Bredde (metrisk) 96mm
Lukningsfarve Rød
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 230 mm
Lukke liner Tresylene
Lukningsmateriale HDPE
Lukkestørrelse 58 mm
Lukketype Skruelåg med vat
Certificeringer/compliance EF N °1935/2004