Få mere at vide
Gosselin™ Firkantede HDPE gradueret 2 L flasker
Artikelnummer. 11764716
Farve:
Gennemskinnelig
Natural
Neutral
Sterilitet:
Ikke steril
Non-sterile
Steril
Sterile
Lukketype:
Dobbelt skruelåg
Dobbelt skruelåg, påsat
Double Screw Cap
Enkelt skruelåg
Skruelåg med vat
Lukningsfarve:
Blå
Blue
Rød
Red
White
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 11764716
Brand: Gosselin™ LC200002
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver fremragende opbevaring af væsker og faste stoffer i laboratoriet. Gosselin™ Firkantede HDPE Graduated 2L flasker leveres med enten en enkelt eller dobbelt lukning, eller skruelåg med vat.
  • Brudsikker
  • Støbte gradueringer
  • Stor mund, bred hals
  • Gennemsigtig HDPE plast
  • Fås enten steril eller aseptisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2 L
Farve Neutral
Oversigt Firkant
Diameter (metrisk) Indvendig hals 58 mm
Inkluderer Naturlig segl
Materiale HDPE
Længde (metrisk) 109mm
nr. pr. pakke 50/karton
Sterilitet Ikke steril
Bredde (metrisk) 96mm
Lukningsfarve Blå
Certificeringer/compliance EF N °1935/2004
Lukning inkluderet Ja
Engangs Engangsbrug
Uddannet Ja
Højde (metrisk) 230 mm
Lukningsmateriale HDPE
Lukketype Dobbelt skruelåg, påsat