Få mere at vide
Gosselin™ Firkantede HDPE gradueret 2 L flasker
Farve:
Gennemskinnelig
Natural
Neutral
Sterilitet:
Ikke steril
Non-sterile
Steril
Sterile
Lukketype:
Dobbelt skruelåg
Dobbelt skruelåg, påsat
Double Screw Cap
Enkelt skruelåg
Skruelåg med vat
Lukningsfarve:
Blå
Blue
Rød
Red
White
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Beskrivelse
- Brudsikker
- Støbte gradueringer
- Stor mund, bred hals
- Gennemsigtig HDPE plast
- Fås enten steril eller aseptisk
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 2 L |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Oversigt | Firkant |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 58 mm |
| Inkluderer | 58 mm rød hætte, samlet |
| Materiale | HDPE |
| Længde (metrisk) | 109mm |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Bredde (metrisk) | 96mm |
| Lukningsfarve | Rød |
| Vis mere |