Få mere at vide
Gosselin™ Firkantede HDPE gradueret 2 L flasker
Artikelnummer. 11703054
Farve:
Gennemskinnelig
Natural
Neutral
Sterilitet:
Ikke steril
Non-sterile
Steril
Sterile
Lukketype:
Dobbelt skruelåg
Dobbelt skruelåg, påsat
Double Screw Cap
Enkelt skruelåg
Skruelåg med vat
Lukningsfarve:
Blå
Blue
Rød
Red
White
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 11703054
Brand: Gosselin™ LC200004
Giver fremragende opbevaring af væsker og faste stoffer i laboratoriet. Gosselin™ Firkantede HDPE Graduated 2L flasker leveres med enten en enkelt eller dobbelt lukning, eller skruelåg med vat.
  • Break resistant
  • Molded graduations
  • Large mouth, wide neck
  • Translucent HDPE plastic
  • Available either sterile or aseptic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2 L
Farve Natural
Oversigt Square
Diameter (metrisk) Indvendig hals 58 mm
Inkluderer Natural Seal
Materiale HDPE
Længde (metrisk) 109mm
nr. pr. pakke 50/Carton
Sterilitet Non-sterile
Bredde (metrisk) 96mm
Lukningsfarve Blue
Certificeringer/compliance EC N°1935/2004
Lukning inkluderet Yes
Engangs Single-use
Uddannet Yes
Højde (metrisk) 230 mm
Lukningsmateriale HDPE
Lukketype Double Screw Cap