Få mere at vide
Gosselin™ Firkantede HDPE-graduerede 250 ml flasker
Artikelnummer. p-8002236
Lukketype:
Dobbelt skruelåg
Enkelt skruelåg
Screw Cap with Wad
Skruelåg med vat
Lukningsmateriale:
HDPE
LDPE
Certificeringer/compliance:
CE, IVD, EC N °1935/2004
EC N°1935/2004, ISO 11137
EF N °1935/2004
EF N °1935/2004, ISO 11137
Lukningsfarve:
Blå
Hvid
Rød
Red
Pakningsstørrelse:
Pakke med 210
Artikelnummer. 11719592
Brand: Gosselin™ LC25007
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver fremragende opbevaring af væsker og faste stoffer i laboratoriet. Gosselin™ Firkantede HDPE Graduated 250mL flasker leveres med enten en enkelt lukning, dobbelt lukning eller lækagesikker skruelåg.
  • Brudsikker
  • Støbte gradueringer
  • Stor mund, bred hals
  • Gennemsigtig HDPE plast
  • Aseptisk eller steril ved bestråling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Farve Neutral
Oversigt Firkant
Diameter (metrisk) Indvendig hals 37 mm
Materiale HDPE
Længde (metrisk) 57mm
Sterilitet Ikke steril
Bredde (metrisk) 57mm
Lukningsfarve Blå
Certificeringer/compliance EF N °1935/2004
Lukning inkluderet Ja
Højde (metrisk) 109 mm
Lukke liner Tresylene
Lukningsmateriale HDPE
Lukketype Dobbelt skruelåg