Få mere at vide
Gosselin™ Firkantede HDPE-graduerede 250 ml flasker
Lukketype:
Dobbelt skruelåg
Enkelt skruelåg
Screw Cap with Wad
Skruelåg med vat
Lukningsmateriale:
HDPE
LDPE
Certificeringer/compliance:
CE, IVD, EC N °1935/2004
EC N°1935/2004, ISO 11137
EF N °1935/2004
EF N °1935/2004, ISO 11137
Lukningsfarve:
Blå
Hvid
Rød
Red
Pakningsstørrelse:
Pakke med 210
Beskrivelse
- Brudsikker
- Støbte gradueringer
- Stor mund, bred hals
- Gennemsigtig HDPE plast
- Aseptisk eller steril ved bestråling
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Farve | Neutral |
| Oversigt | Firkant |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 37 mm |
| Materiale | HDPE |
| Længde (metrisk) | 57mm |
| Bredde (metrisk) | 57mm |
| Lukningsfarve | Blå |
| Certificeringer/compliance | EF N °1935/2004, ISO 11137 |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Vis mere |