Få mere at vide
Gosselin™ Firkantede HDPE-graduerede 250 ml flasker
Artikelnummer. 11773054
Lukketype:
Dobbelt skruelåg
Enkelt skruelåg
Screw Cap with Wad
Skruelåg med vat
Lukningsmateriale:
HDPE
LDPE
Certificeringer/compliance:
CE, IVD, EC N °1935/2004
EC N°1935/2004, ISO 11137
EF N °1935/2004
EF N °1935/2004, ISO 11137
Lukningsfarve:
Blå
Hvid
Rød
Red
Pakningsstørrelse:
Pakke med 210
Artikelnummer. 11773054
Brand: Gosselin™ LC25002
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver fremragende opbevaring af væsker og faste stoffer i laboratoriet. Gosselin™ Firkantede HDPE Graduated 250mL flasker leveres med enten en enkelt lukning, dobbelt lukning eller lækagesikker skruelåg.
  • Brudsikker
  • Støbte gradueringer
  • Stor mund, bred hals
  • Gennemsigtig HDPE plast
  • Aseptisk eller steril ved bestråling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Farve Gennemskinnelig
Oversigt Firkant
Diameter (metrisk) Indvendig hals 37 mm
Materiale HDPE
Længde (metrisk) 57mm
Sterilitet Steril
Bredde (metrisk) 57mm
Lukningsfarve Rød
Certificeringer/compliance EF N °1935/2004, ISO 11137
Lukning inkluderet Ja
Engangs Engangsbrug
Uddannet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 109 mm
Lukke liner Polyethylen
Lukningsmateriale HDPE
Lukketype Dobbelt skruelåg