Få mere at vide
Gosselin™ Firkantede HDPE-graduerede 250 ml flasker
Description
- Brudsikker
- Støbte gradueringer
- Stor mund, bred hals
- Gennemsigtig HDPE plast
- Aseptisk eller steril ved bestråling
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Oversigt | Firkant |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 37 mm |
| Materiale | HDPE |
| Længde (metrisk) | 57mm |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Bredde (metrisk) | 57mm |
| Lukningsfarve | Rød |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Show More |