Få mere at vide
Gosselin™ Firkantede HDPE-graduerede 250 ml flasker
Artikelnummer. 11753054
Skift visning
Lukketype:
Dobbelt skruelåg
Enkelt skruelåg
Skruelåg med vat
Skruelåg med klods
Lukningsmateriale:
HDPE
LDPE
Certificeringer/compliance:
EC N°1935/2004
EC N°1935/2004, ISO 11137
EF N °1935/2004
EF N °1935/2004, ISO 11137
Lukningsfarve:
Blå
Hvid
Rød
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 210
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukketype Lukningsmateriale Certificeringer/compliance Lukningsfarve Pakningsstørrelse
11753054 Enkelt skruelåg LDPE EF N °1935/2004, ISO 11137 Rød Pakke med 210
11719592 Dobbelt skruelåg HDPE EF N °1935/2004 Blå Pakke med 210
11763054 Dobbelt skruelåg HDPE EF N °1935/2004 Rød Pakke med 210
11773054 Dobbelt skruelåg HDPE EF N °1935/2004, ISO 11137 Rød Pakke med 210
11783054 Enkelt skruelåg LDPE EF N °1935/2004 Rød Pakke med 210
11848861 Enkelt skruelåg LDPE EF N °1935/2004, ISO 11137 Blå Pakke med 210
11773293 Dobbelt skruelåg HDPE EC N°1935/2004 Hvid -
11793054 Skruelåg med klods HDPE EC N°1935/2004, ISO 11137 Rød Pakke med 210
11703064 Skruelåg med vat HDPE EC N°1935/2004 Rød Pakke med 210
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11753054 Leverandør Gosselin™ Leverandørnr. LC25004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3808.12 DKK
    1930.33 DKK / Pakke med 210
    Spare 1877.79 DKK
    49% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver fremragende opbevaring af væsker og faste stoffer i laboratoriet. Gosselin™ Firkantede HDPE Graduated 250mL flasker leveres med enten en enkelt lukning, dobbelt lukning eller lækagesikker skruelåg.
  • Brudsikker
  • Støbte gradueringer
  • Stor mund, bred hals
  • Gennemsigtig HDPE plast
  • Aseptisk eller steril ved bestråling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Farve Gennemskinnelig
Oversigt Firkant
Diameter (metrisk) Indvendig hals 37 mm
Materiale HDPE
Længde (metrisk) 57mm
Sterilitet Steril
Bredde (metrisk) 57mm
Lukningsfarve Rød
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 109 mm
Lukningsmateriale LDPE
Lukketype Enkelt skruelåg
Certificeringer/compliance EF N °1935/2004, ISO 11137