Få mere at vide
Gosselin™ Runde HDPE-flasker
Artikelnummer. 12682175
Skift visning
Lukketype:
Dobbelt skruelåg
Enkelt skruelåg
Skruelåg med vat
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Ioniseret
Pakningsstørrelse:
Pakke med 600
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukketype Sterilitet Pakningsstørrelse
12682175 Skruelåg med vat Ikke steril Pakke med 600
11830842 Enkelt skruelåg Ikke steril Pakke med 600
11833350 Dobbelt skruelåg Ikke-steril Pakke med 600
11888010 Dobbelt skruelåg Ioniseret Pakke med 600
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12682175 Leverandør Gosselin™ Leverandørnr. LR50A12
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Giver fremragende opbevaring af væsker og faste stoffer i laboratoriet. Gosselin™ Runde HDPE-flasker leveres med enten skruelåg med indvendig læbe eller skruelåg med vat.
  • Brudsikker
  • Madkvalitet
  • Steriliseret ved ionisering
  • Aftageligt sterilisationscertifikat på hver karton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Farve Gennemskinnelig
Diameter (metrisk) Indvendig hals 27 mm
Materiale HDPE
Mængde 600/karton
Sterilitet Ikke steril
Bredde (metrisk) 36mm
Lukningsfarve Rød
Lukning inkluderet Ja
Højde (metrisk) 77 mm
Lukningsmateriale HDPE
Lukketype Skruelåg med vat
Form Rund
Certificeringer/compliance EF N °1935/2004
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.