Få mere at vide
Gosselin™ Runde HDPE-flasker
Artikelnummer. 11833350
Skift visning
Lukketype:
Dobbelt skruelåg
Enkelt skruelåg
Skruelåg med vat
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Ioniseret
Pakningsstørrelse:
Pakke med 600
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukketype Sterilitet Pakningsstørrelse
11833350 Dobbelt skruelåg Ikke-steril Pakke med 600
11830842 Enkelt skruelåg Ikke steril Pakke med 600
11888010 Dobbelt skruelåg Ioniseret Pakke med 600
12682175 Skruelåg med vat Ikke steril Pakke med 600
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11833350 Leverandør Gosselin™ Leverandørnr. LR50A01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5080.00 DKK
    3212.29 DKK / Pakke med 600
    Spare 1867.71 DKK
    36% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Giver fremragende opbevaring af væsker og faste stoffer i laboratoriet. Gosselin™ Runde HDPE-flasker leveres med enten skruelåg med indvendig læbe eller skruelåg med vat.
  • Brudsikker
  • Madkvalitet
  • Steriliseret ved ionisering
  • Aftageligt sterilisationscertifikat på hver karton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Farve Neutral
Materiale HDPE
Længde (metrisk) 36mm
nr. pr. pakke Bulk
Mængde 600/PK
Sterilitet Ikke-steril
Bredde (metrisk) 36mm
Lukningsfarve Rød
Lukning inkluderet Ja
Højde (metrisk) 77 mm
Lukningsmateriale HDPE
Diameter (metrisk) 27 mm
Lukketype Dobbelt skruelåg
Form Rund
Certificeringer/compliance EC N°1935/2004