Få mere at vide
Gosselin™ Runde HDPE-flasker
Artikelnummer. 11830842
Lukketype:
Dobbelt skruelåg
Enkelt skruelåg
Skruelåg med vat
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Ioniseret
Pakningsstørrelse:
Pakke med 600
Artikelnummer. 11830842
Brand: Gosselin™ LR50A02
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver fremragende opbevaring af væsker og faste stoffer i laboratoriet. Gosselin™ Runde HDPE-flasker leveres med enten skruelåg med indvendig læbe eller skruelåg med vat.
  • Brudsikker
  • Madkvalitet
  • Steriliseret ved ionisering
  • Aftageligt sterilisationscertifikat på hver karton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Farve Neutral
Materiale HDPE
Længde (metrisk) 36mm
nr. pr. pakke Bulk
Mængde 600/PK
Sterilitet Ikke steril
Bredde (metrisk) 36mm
Lukningsfarve Rød
Certificeringer/compliance CE, EC N °1935/2004
Lukning inkluderet Ja
Form Rund
Højde (metrisk) 77 mm
Lukningsmateriale HDPE
Diameter (metrisk) 27 mm
Lukketype Enkelt skruelåg