Få mere at vide
Gosselin™ HDPE Naturlig 250 mL runde flasker
Artikelnummer. 11733313
Skift visning
Lukketype:
Dobbelt skruelåg
Enkelt skruelåg
Skruelåg
Skruelåg med vat
Lukningsmateriale:
HDPE
LDPE
Polyethylen
Tresylene
Lukningsfarve:
Blå
Rød
Certificeringer/compliance:
CE, EC N °1935/2004
CE, EC N °1935/2004, ISO 11137
EF N °1935/2004
Pakningsstørrelse:
Pakke med 145
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukketype Lukningsmateriale Lukningsfarve Certificeringer/compliance unitSize
11733313 Enkelt skruelåg LDPE Rød CE, EC N °1935/2004, ISO 11137 Pakke med 145
11723064 Dobbelt skruelåg Polyethylen Rød CE, EC N °1935/2004 Pakke med 145
11547862 Enkelt skruelåg HDPE Rød CE, EC N °1935/2004 Pakke med 145
11733064 Dobbelt skruelåg Polyethylen Rød CE, EC N °1935/2004, ISO 11137 Pakke med 145
11703303 Skruelåg HDPE Blå EF N °1935/2004 Pakke med 145
11743064 Skruelåg med vat Tresylene Rød CE, EC N °1935/2004 Pakke med 145
11730555 Skruelåg med vat Tresylene Rød CE, EC N °1935/2004, ISO 11137 Pakke med 145
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11733313 Leverandør Gosselin™ Leverandørnr. LR25007
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af HDPE. Gosselin™ HDPE Natural 250mL runde flasker fås med enkelt lukning, dobbelt lukning eller lækagesikker hætte.
  • Engangsbrug, HDPE, runde og firkantede flasker fra 50mL til 2.500mL
  • Fås med et udvalg af tre forskellige hætter: Enkelt lukning, rød, dybt gevind skruelåg Dobbelt lukning: polyethylenforsegling og rød skruelåg Lækagesikker skruelåg, rød, med tresylenforsegling (kun 100mL til 1.000mL størrelser)
  • Flasker er skruelåg samlet og sat i kufferter
  • Tilgængelig aseptisk eller steril ved bestråling med peel away sterilitetscertifikat
  • 2.500 ml flasker har hvide låg
  • Kun til forskningsbrug, medmindre andet er angivet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Farve Neutral
Materiale HDPE
Længde (metrisk) 60mm
Mængde 145/PK
Sterilitet Steril
Bredde (metrisk) 60mm
Lukningsfarve Rød
Certificeringer/compliance CE, EC N °1935/2004, ISO 11137
Lukning inkluderet Ja
Form Rund
Højde (metrisk) 125 mm
Lukningsmateriale LDPE
Diameter (metrisk) 37 mm
Lukketype Enkelt skruelåg