Få mere at vide
Gosselin™ HDPE Naturlig 250 mL runde flasker
Beskrivelse
- Engangsbrug, HDPE, runde og firkantede flasker fra 50mL til 2.500mL
- Fås med et udvalg af tre forskellige hætter: Enkelt lukning, rød, dybt gevind skruelåg Dobbelt lukning: polyethylenforsegling og rød skruelåg Lækagesikker skruelåg, rød, med tresylenforsegling (kun 100mL til 1.000mL størrelser)
- Flasker er skruelåg samlet og sat i kufferter
- Tilgængelig aseptisk eller steril ved bestråling med peel away sterilitetscertifikat
- 2.500 ml flasker har hvide låg
- Kun til forskningsbrug, medmindre andet er angivet
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Farve | Neutral |
| Materiale | HDPE |
| Længde (metrisk) | 60mm |
| Mængde | 145/PK |
| Bredde (metrisk) | 60mm |
| Lukningsfarve | Rød |
| Certificeringer/compliance | CE, EC N °1935/2004 |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Form | Rund |
| Vis mere |
Produkttitel
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?