Få mere at vide
Gosselin™ Runde HDPE-flasker
Artikelnummer. 11788653
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
2000 mL
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Lukketype:
Dobbelt skruehætte
Dobbelt skruelåg
Enkelt skruelåg
Skruelåg med vat
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 68
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Sterilitet Lukketype Pakningsstørrelse
11788653 1000 mL Steril Dobbelt skruelåg Pakke med 68
11778653 1000 mL Ikke steril Dobbelt skruelåg Pakke med 68
11713054 2000 mL Ikke steril Dobbelt skruelåg Pakke med 25
11567862 1000 mL Ikke steril Enkelt skruelåg Pakke med 68
12314209 1000 mL Steril Enkelt skruelåg Pakke med 68
11577862 2000 mL Ikke steril Enkelt skruelåg Pakke med 25
11723054 2000 mL Steril Dobbelt skruehætte Pakke med 25
11798653 1000 mL Ikke steril Skruelåg med vat Pakke med 68
11769865 1000 mL Steril Skruelåg med vat Pakke med 68
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11788653 Leverandør Gosselin™ Leverandørnr. LR100002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1135.00 DKK
    715.18 DKK / Pakke med 68
    Spare 419.82 DKK
    36% Slukket
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Giver fremragende opbevaring af væsker og faste stoffer i laboratoriet. Gosselin™ Runde HDPE-flasker leveres med enten skruelåg med separat forsegling eller skruelåg med vat.
  • Stor hals
  • Brudsikker
  • Steril eller aseptisk ved bestråling
  • Aftageligt sterilisationscertifikat på hver karton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Farve Neutral
Materiale HDPE
Længde (metrisk) 101mm
Mængde 68/PK
Sterilitet Steril
Bredde (metrisk) 101mm
Lukningsfarve Rød
Lukning inkluderet Ja
Højde (metrisk) 174 mm
Lukningsmateriale Polyethylen
Diameter (metrisk) 58 mm
Lukketype Dobbelt skruelåg
Form Rund
Certificeringer/compliance EC N°1935/2004, ISO 11137