Få mere at vide
Gosselin™ Runde HDPE-flasker
Artikelnummer. 11567862
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
2000 mL
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Sterile
Lukketype:
Dobbelt skruelåg
Double Screw Cap
Enkelt skruelåg
Skruelåg med vat
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 68
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Sterilitet Lukketype unitSize
11567862 1000 mL Ikke steril Enkelt skruelåg Pakke med 68
11778653 1000 mL Ikke steril Dobbelt skruelåg Pakke med 68
11713054 2000 mL Ikke steril Dobbelt skruelåg Pakke med 25
12314209 1000 mL Steril Enkelt skruelåg Pakke med 68
11577862 2000 mL Ikke steril Enkelt skruelåg Pakke med 25
11788653 1000 mL Steril Dobbelt skruelåg Pakke med 68
11723054 2000 mL Sterile Double Screw Cap Pakke med 25
11798653 1000 mL Ikke steril Skruelåg med vat Pakke med 68
11769865 1000 mL Steril Skruelåg med vat Pakke med 68
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11567862 Leverandør Gosselin™ Leverandørnr. LR100003
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver fremragende opbevaring af væsker og faste stoffer i laboratoriet. Gosselin™ Runde HDPE-flasker leveres med enten skruelåg med separat forsegling eller skruelåg med vat.
  • Stor hals
  • Brudsikker
  • Ikke-steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Farve Neutral
Materiale HDPE
Længde (metrisk) 101mm
Mængde 68/PK
Sterilitet Ikke steril
Bredde (metrisk) 101mm
Lukningsfarve Rød
Certificeringer/compliance CE, EC N °1935/2004
Lukning inkluderet Ja
Form Rund
Højde (metrisk) 174 mm
Lukningsmateriale LDPE
Diameter (metrisk) 58 mm
Lukketype Enkelt skruelåg