Få mere at vide
Gosselin™ Firkantede HDPE 150 ml flasker
Lukketype:
Dobbelt skruelåg
Enkelt skruelåg
Screw Cap with Wad
Skruelåg
Skruelåg med vat
Lukningsmateriale:
HDPE
LDPE
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Sterile
Pakningsstørrelse:
Pakke med 300
Beskrivelse
- Large mouth
- Break resistant
- Sterile or aseptic by irradiation
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 150 mL |
| Farve | Natural |
| Oversigt | Square |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 37 mm |
| Materiale | HDPE |
| Længde (metrisk) | 50mm |
| Sterilitet | Sterile |
| Bredde (metrisk) | 50mm |
| Lukningsfarve | Red |
| Certificeringer/compliance | EC N°1935/2004, ISO 11137 |
| Vis mere |