Få mere at vide
Gosselin™ Runde HDPE 150 ml flasker
Artikelnummer. p-8002229
Lukketype:
Dobbelt skruelåg
Enkelt skruelåg
Skruelåg med vat
Lukningsmateriale:
HDPE
LDPE
Polyethylen
Tresylene
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Artikelnummer. 12367387
Brand: Gosselin™ LR150A02
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver fremragende opbevaring af væsker og faste stoffer i laboratoriet. Gosselin™ Runde HDPE 150mL flasker leveres med enten enkelt eller dobbelt skruelåg eller skruelåg med vat.
  • Stor hals, bred mund
  • Brudsikker
  • Steril eller aseptisk ved bestråling
  • Aftageligt sterilisationscertifikat på hver karton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 150 mL
Farve Neutral
Materiale HDPE
Længde (metrisk) 51mm
Mængde 250/PK
Sterilitet Steril
Bredde (metrisk) 51mm
Lukningsfarve Rød
Certificeringer/compliance CE, EC N °1935/2004, ISO 11137
Lukning inkluderet Ja
Form Rund
Højde (metrisk) 108 mm
Lukningsmateriale LDPE
Diameter (metrisk) 37 mm
Lukketype Enkelt skruelåg