Få mere at vide
Gosselin™ Runde HDPE 150 ml flasker
Beskrivelse
- Stor hals, bred mund
- Brudsikker
- Steril eller aseptisk ved bestråling
- Aftageligt sterilisationscertifikat på hver karton
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 150 mL |
| Farve | Neutral |
| Materiale | HDPE |
| Længde (metrisk) | 51mm |
| Mængde | 250/PK |
| Sterilitet | Steril |
| Bredde (metrisk) | 51mm |
| Lukningsfarve | Rød |
| Certificeringer/compliance | CE, EC N °1935/2004, ISO 11137 |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Vis mere |