Få mere at vide
Gosselin™ Runde HDPE 150 ml flasker
Artikelnummer. 11723034
Skift visning
Lukketype:
Dobbelt skruelåg
Enkelt skruelåg
Skruelåg med vat
Lukningsmateriale:
HDPE
LDPE
Polyethylen
Tresylene
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukketype Lukningsmateriale Sterilitet unitSize
11723034 Dobbelt skruelåg Polyethylen Ikke steril Pakke med 250
12367387 Enkelt skruelåg LDPE Steril Pakke med 250
11763303 Enkelt skruelåg LDPE Ikke steril Pakke med 250
11733034 Dobbelt skruelåg HDPE Steril Pakke med 250
11743034 Skruelåg med vat Tresylene Ikke steril Pakke med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11723034 Leverandør Gosselin™ Leverandørnr. LR150A01
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver fremragende opbevaring af væsker og faste stoffer i laboratoriet. Gosselin™ Runde HDPE 150mL flasker leveres med enten enkelt eller dobbelt skruelåg eller skruelåg med vat.
  • Stor hals, bred mund
  • Brudsikker
  • Steril eller aseptisk ved bestråling
  • Aftageligt sterilisationscertifikat på hver karton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 150 mL
Farve Neutral
Materiale HDPE
Længde (metrisk) 51mm
Mængde 250/PK
Sterilitet Ikke steril
Bredde (metrisk) 51mm
Lukningsfarve Rød
Certificeringer/compliance CE, EC N °1935/2004
Lukning inkluderet Ja
Form Rund
Højde (metrisk) 108 mm
Lukningsmateriale Polyethylen
Diameter (metrisk) 37 mm
Lukketype Dobbelt skruelåg